Få mere at vide
2-Undecanol, 98+%
Beskrivelse
Det blev brugt til at reducere tetrapropylammoniumperruthenat i ny og effektiv isomerisering af allyliske alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
og effektiv isomerisering af allylalkoholer.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand. Opløselig i alkohol og ethylether.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Undecanol |
| Smeltepunkt | 1 °C til 3 °C |
| Tæthed | 0.828 |
| Kogepunkt | 228 °C til 229 °C |
| Flammepunkt | 107 °C (225 °F) |
| Lugt | Mild |
| Brydningsindeks | 1.437 |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 1719795 |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandeligt eller svært at blande i vand. Opløselig i alkohol og ethylæter. |
| Vis mere |