Få mere at vide
2-Undecanol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457087
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11457087 10 g 10g
11467087 50 g 50g
11477087 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14441.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1653-30-1 | C11H24O | 172.31 g/mol
Det blev brugt til at reducere tetrapropylammoniumperruthenat i ny og effektiv isomerisering af allyliske alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det blev brugt til at reducere tetrapropylammoniumperruthenat i ny
og effektiv isomerisering af allylalkoholer.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand. Opløselig i alkohol og ethylether.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1653-30-1
Molekylær formel C11H24O
Molekylvægt (g/mol) 172.31
MDL nummer MFCD00021958
InChI nøgle XMUJIPOFTAHSOK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-undecanol, methyl nonyl carbinol, 2-hydroxyundecane, 2-hendecanol, sec-undecyl alcohol, undecylic alcohol, sec, methylnonylcarbinol, fema no. 3246, sec-undecylic alcohol, +-2-undecanol
PubChem CID 15448
ChEBI CHEBI:77930
IUPAC navn undecan-2-ol
SMIL CCCCCCCCCC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Undecanol
Smeltepunkt 1°C to 3°C
Tæthed 0.828
Kogepunkt 228°C to 229°C
Flammepunkt 107°C (225°F)
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.437
Mængde 10 g
Beilstein 1719795
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol and ethyl ether.
Formel vægt 172.31
Procent renhed ≥98%