Få mere at vide
2-(Tritylthio)ethanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Tritylthio)ethanamine |
| CAS | 1095-85-8 |
| Molekylær formel | C21H21NS |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-(Triphenylmethylthio)ethylamine, 2-(Tritylmercapto)ethanamine, 2-(Tritylsulfanyl)-1-ethanamine, 2-(Tritylthio)ethanamine, 2-(Tritylthio)ethylamine, NSC 96704, S-(Triphenylmethyl)-2-aminoethanethiol, S-Trityl-2-mercaptoethylamine, S-Tritylcysteamine |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21NS/c22-16-17-23-21(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15H,16-17,22H2 |
| SMIL | NCCSC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3 |
| IUPAC navn | 2-(tritylthio)ethan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 319.46 |
| Formel vægt | 319.14 |