Få mere at vide
2-(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31072930
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31072930 25 g
31056634 5 g
31061031 1 kg
31061761 10 g
31071364 100 g
31055957 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31072930 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD116725g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde
CAS 2136-75-6
Molekylær formel C20H17OP
MDL nummer MFCD00006994
Mængde 25 g
SMIL C1=CC=C(C=C1)P(=CC=O)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Molekylvægt (g/mol) 304.32
Procent renhed 97%