Få mere at vide
2-(Trimethylsilylmethyl)allylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10260683 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10260683 1 g Glasflaske 1g
10631115 5 g Glasflaske 5g
10340864 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10260683 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 381380010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 72047-94-0 | C9H18O2Si | 186.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72047-94-0
Molekylær formel C9H18O2Si
Molekylvægt (g/mol) 186.33
MDL nummer MFCD00075170
InChI nøgle IKQWABMHZKGCLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trimethylsilylmethyl allyl acetate, 2-trimethylsilyl methyl allyl acetate, 2-acetoxymethyl-3-trimethylsilyl propene, 2-trimethylsilyl methyl-2-propen-1-yl acetate, 2-trimethylsilyl methyl prop-2-en-1-yl acetate, acmc-1bfax, 2-trimethylsilylmethyl prop-2-enyl acetate, 2-acetoxymethyl allyl-trimethylsilane
PubChem CID 4428347
SMIL CC(=O)OCC(=C)C[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trimethylsilylmethyl)allyl acetate
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.8770g/mL
Kogepunkt 95°C (7.0 mmHg)
Flammepunkt 71°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CO2CH2C(=CH2)CH2Si(CH3)3
Brydningsindeks 1.4380 to 1.44
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.877
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
IUPAC navn 2-[(trimethylsilyl)methyl]prop-2-en-1-ylacetat
Formel vægt 186.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Trimethylsilylmethyl)allyl acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.