Få mere at vide
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine, 97%
Artikelnummer. 11367646
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367646 5 g 5g
11357646 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367646 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11251.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 86521-05-3 | C10H13NSi | 175.306 g/mol
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86521-05-3
Molekylær formel C10H13NSi
Molekylvægt (g/mol) 175.306
MDL nummer MFCD00066349
InChI nøgle WOFPTESETJKCBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trimethylsilylethynyl pyridine, 2-trimethylsilyl ethynyl pyridine, trimethyl 2-pyridin-2-ylethynyl silane, 2-2-trimethylsilyl ethynyl pyridine, timtec-bb sbb009057, trimethylsilylethynylpyridine, trimethylsilylethynyl pyridin, acmc-1bl66, 2-trimethylsilylethynylpyridine
PubChem CID 522859
IUPAC navn trimethyl(2-pyridin-2-ylethynyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine
Smeltepunkt 40°C to 43°C
Kogepunkt 85°C to 86°C (1 mmHg)
Brydningsindeks 1.533
Mængde 5 g
Beilstein 4176916
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 175.31
Procent renhed 97%