Få mere at vide
2-(trimethylsilyl)thiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447678
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15447678 25 g 25g
15437678 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447678 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61170.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18245-28-8 | C7H12SSi | 156.318 g/mol
2-(Trimethylsilyl)thiophen bruges til at fremstille 2,5-bis-adamantan-1-yl-thiophen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(Trimethylsilyl)thiophen anvendes til fremstilling af 2,5-bis-adamantan-1-yl-thiophen.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares på køl. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18245-28-8
Molekylær formel C7H12SSi
Molekylvægt (g/mol) 156.318
MDL nummer MFCD00005415
InChI nøgle OANGLGSZPSFVDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thienyltrimethylsilane, 2-trimethylsilylthiophene, trimethyl thiophen-2-yl silane, silane, trimethyl-2-thienyl, trimethyl-2-thienylsilane, 2-trimethylsilyl thiophene, trimethyl 2-thienyl silane, amtsi021, acmc-1c71q, thien-2-yl-trimethyl-silane
PubChem CID 140360
IUPAC navn trimethyl(thiophen-2-yl)silan
SMIL C[Si](C)(C)C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trimethylsilyl)thiophene
Tæthed 0.926
Flammepunkt 41°C (106°F)
Brydningsindeks 1.497
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Formel vægt 156.32
Procent renhed 97%