Få mere at vide
2-(Trimethylsilyl)thiazole, 97%
Artikelnummer. 11444977
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444977 5 g 5g
11434977 1 g 1g
11454977 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21903.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 79265-30-8 | C6H11NSSi | 157.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79265-30-8
Molekylær formel C6H11NSSi
Molekylvægt (g/mol) 157.31
MDL nummer MFCD00066274
InChI nøgle VJCHUDDPWPQOLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trimethylsilyl thiazole, 2-trimethylsilylthiazole, 2-trimethylsilyl-1,3-thiazole, thiazole, 2-trimethylsilyl, 2-trimethylsilanylthiazole, trimethyl 1,3-thiazol-2-yl silane, 2-tms-thiazole, pubchem10262, acmc-209pgq
PubChem CID 588453
IUPAC navn trimethyl(1,3-thiazol-2-yl)silan
SMIL C[Si](C)(C)C1=NC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trimethylsilyl)thiazole
Tæthed 0.985
Kogepunkt 53°C to 55°C (10 mmHg)
Flammepunkt 57°C (135°F)
Brydningsindeks 1.497
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 157.31
Procent renhed 97%