Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Trimethylsilyl)thiazole |
| CAS min % | 95.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Colorless to Yellow |
| Tæthed | 0.9800g/mL |
| Kogepunkt | 53.0°C to 55.0°C (10.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 62°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 95% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Vis mere |