Få mere at vide
2-(Trimethylsilyl)ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Trimethylsilyl)ethanol |
| CAS | 2916-68-9 |
| Molekylær formel | C5H14OSi |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (2-Hydroxyethyl)trimethylsilane, 2-(Trimethylsilanyl)ethanol, 2-(Trimethylsilyl)ethyl Alcohol, NSC 96784, beta-(Trimethylsilyl)ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H14OSi/c1-7(2,3)5-4-6/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | C[Si](C)(C)CCO |
| IUPAC navn | 2-trimethylsilylethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.25 |
| Formel vægt | 118.0814 |