Få mere at vide
2-(trimethylsilyl)ethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10512364 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 mL
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
250ml
50ml
Product Code. 10512364
Brand: Thermo Scientific Acros 210480500
CAS: 2916-68-9 | C5H14OSi | 118.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chemical Identifiers
CAS 2916-68-9
Molekylær formel C5H14OSi
Molekylvægt (g/mol) 118.25
MDL nummer MFCD00002825
InChI nøgle ZNGINKJHQQQORD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trimethylsilyl ethanol, ethanol, 2-trimethylsilyl, 2-hydroxyethyl trimethylsilane, 2-trimethylsilyl ethan-1-ol, silane, 2-hydroxyethyl trimethyl, 2-trimethylsilanyl-ethanol, 2-trimethylsilyl-ethanol, 2-trimethylsilyl ethanal
PubChem CID 18013
IUPAC navn 2-trimethylsilylethanol
SMIL C[Si](C)(C)CCO
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-(Trimethylsilyl)ethanol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.8250g/mL
Kogepunkt 71.0°C to 73.0°C (35.0 mmHg)
Flammepunkt 50°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3SiCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4235 to 1.4255
Mængde 50 mL
Specifik vægtfylde 0.825
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water
Formel vægt 118.25
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-(Trimethylsilyl)ethanol
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.