Få mere at vide
2-(trimethylsilyl)ethanol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470037
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470037 25 g 25g
11460037 5 g 5g
11480037 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20970.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2916-68-9 | C5H14OSi | 118.251 g/mol
2-(Trimethylsilyl)ethanol bruges som et beskyttelsesreagens for carboxyl-, phosphoryl-, hydroxyl- og aminogrupper i organisk syntese. Det bruges som en precursor til fremstilling af trimethyl(2-phenoxyethyl)silaner ved at reagere med aromatisk fluorid. Det bruges også til syntese af teoc-beskyttede aminer ved at bruge de tilsvarende isocyanater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(Trimethylsilyl)ethanol bruges som et beskyttelsesreagens for carboxyl-, phosphoryl-, hydroxyl- og aminogrupper i organisk syntese. Det bruges som en precursor til fremstilling af trimethyl(2-phenoxyethyl)silaner ved at reagere med aromatisk fluorid. Det bruges også til syntese af teoc-beskyttede aminer ved at bruge de tilsvarende isocyanater.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Holdes væk fra antændelseskilder. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2916-68-9
Molekylær formel C5H14OSi
Molekylvægt (g/mol) 118.251
MDL nummer MFCD00002825
InChI nøgle ZNGINKJHQQQORD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trimethylsilyl ethanol, ethanol, 2-trimethylsilyl, 2-hydroxyethyl trimethylsilane, 2-trimethylsilyl ethan-1-ol, silane, 2-hydroxyethyl trimethyl, 2-trimethylsilanyl-ethanol, 2-trimethylsilyl-ethanol, 2-trimethylsilyl ethanal
PubChem CID 18013
IUPAC navn 2-trimethylsilylethanol
SMIL C[Si](C)(C)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trimethylsilyl)ethanol
Tæthed 0.825
Kogepunkt 71°C to 72°C (10 mmHg)
Flammepunkt 50°C (122°F)
Analyseprocentområde 98+%
Brydningsindeks 1.425
Mængde 25 g
FN nummer UN1987
Beilstein 1732034
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 118.25
Procent renhed ≥98%