missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(Trimethylsilyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, TRC

Artikelnummer. 30450788
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450788 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30450788 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7982081G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(Trimethylsilyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one
CAS 64125-42-4
Molekylær formel C9H13N3OSi
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H13N3OSi/c1-14(2,3)12-9(13)11-7-5-4-6-8(11)10-12/h4-7H,1-3H3
SMIL C[Si](C)(C)N1N=C2C=CC=CN2C1=O
IUPAC navn 2-trimethylsilyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one
Molekylvægt (g/mol) 207.3
Formel vægt 207.0828
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.