missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(Trimethylsilyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Trimethylsilyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one |
| CAS | 64125-42-4 |
| Molekylær formel | C9H13N3OSi |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N3OSi/c1-14(2,3)12-9(13)11-7-5-4-6-8(11)10-12/h4-7H,1-3H3 |
| SMIL | C[Si](C)(C)N1N=C2C=CC=CN2C1=O |
| IUPAC navn | 2-trimethylsilyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.3 |
| Formel vægt | 207.0828 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?