Få mere at vide
2-(Trimethylsiloxy)ethyl methacrylate, 94%, stab. with 100ppm 4-methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11379315
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
10 g
50 g
missing translation for 'unitSize'
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11379315 50 g 50g
11369315 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 11379315 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L16675.18
Request Bulk or Custom Format
2-(Trimethylsiloxy)ethylmethacrylat anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-(Trimethylsiloxy)ethylmethacrylat anvendes som farmaceutiske
mellemprodukter.
Opløselighed Vanskelig at
blande.
Noter
Fugtfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17407-09-9
Molekylær formel C9H18O3Si
Molekylvægt (g/mol) 202.33
MDL nummer MFCD00053869
InChI nøgle WUGOQZFPNUYUOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trimethylsilyl oxy ethyl methacrylate, 2-trimethylsilyloxy ethyl methacrylate, methacryloxyethoxytrimethylsilane, 2-trimethylsiloxy ethyl methacrylate, trimethylsiloxy-ethylmethacrylate, acmc-1buxw, trimethylsilyloxyethyl-methacrylate, 2-trimethylsiloxyethyl methacrylate, 2-trimethylsiloxy ethylmethacrylate
PubChem CID 87094
IUPAC navn 2-trimethylsilyloxyethyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(=C)C(=O)OCCO[Si](C)(C)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-(Trimethylsiloxy)ethyl methacrylate
Navn note stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Tæthed 0.995
Kogepunkt 65°C (0.9 mmHg)
Flammepunkt 42°C (107°F)
Brydningsindeks 1.43
Mængde 50 g
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Difficult to mix.
Formel vægt 202.33
Procent renhed 94%