Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)thioxanthen-9-one, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15402229
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15402229 1 g 1g
15412229 5 g 5g
15422229 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15402229 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64839.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1693-28-3
Molekylær formel C14H7F3OS
Molekylvægt (g/mol) 280.26
MDL nummer MFCD00079785
InChI nøgle NEWRXGDGZGIHIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl thioxanthen-9-one, 2-trifluoromethyl thioxanthone, 2-trifluoromethyl-9h-thioxanthen-9-one, 2-trifluoromethylthioxanthone, 9h-thioxanthen-9-one, 2-trifluoromethyl, 2-trifludromethylthioxanthone, 2-trifluormethyl-9-thiaxanthen-9-one, 2-trifluoromethyl dibenzo b,e thiin-10-one, pubchem10678, acmc-209dzj
PubChem CID 74324
SMIL FC(F)(F)C1=CC=C2SC3=CC=CC=C3C(=O)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)thioxanthen-9-one
Smeltepunkt 147°C to 151°C
Farve Gul
Mængde 1 g
Beilstein 1583738
Følsomhed Light sensitive
IUPAC navn 2-(trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-one
Formel vægt 280.26
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk