Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)quinoxaline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10744312 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10744312 5 g Glass bottle 5g
10441440 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10744312 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432630050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 148853-42-3
Molekylær formel C9H5F3N2
Molekylvægt (g/mol) 198.15
MDL nummer MFCD06656411
InChI nøgle YIQVNKFWTSLVSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl quinoxaline, quinoxaline,2-trifluoromethyl, trifluoromethyl quinoxaline, acmc-1c899
PubChem CID 10352693
IUPAC navn 2-(trifluoromethyl)quinoxaline
SMIL FC(F)(F)C1=NC2=CC=CC=C2N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)quinoxaline
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 63°C to 65°C
Farve White to Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 198.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Trifluoromethyl)quinoxaline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.