Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)quinoline, 97%
Artikelnummer. 15466597
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15466597 250 mg 250mg
15456597 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33740.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 347-42-2 | C10H6F3N | 197.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 347-42-2
Molekylær formel C10H6F3N
Molekylvægt (g/mol) 197.16
MDL nummer MFCD01862002
InChI nøgle YZSRICFIQLVSMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl quinoline, 2-trifluoromethyl-quinoline, pubchem23495, trifluoromethyl quinoline, quinoline,2-trifluoromethyl
PubChem CID 2777805
IUPAC navn 2-(trifluormethyl)quinolin
SMIL FC(F)(F)C1=NC2=CC=CC=C2C=C1
Spécification
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)quinoline
Smeltepunkt 59°C to 62°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 197.16
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.