Få mere at vide
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine, 95%
Artikelnummer. 15473317
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15473317 250 mg 250mg
11455590 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25852.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109074-67-1 | C5H8F3N | 139.121 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109074-67-1
Molekylær formel C5H8F3N
Molekylvægt (g/mol) 139.121
MDL nummer MFCD02663405
InChI nøgle VINAMCOZNJHNIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl pyrrolidine, 2-trifluoromethyl-pyrrolidine, dl-2-trifluoromethylpyrrolidine, pyrrolidine,2-trifluoromethyl, pyrrolidine, 2-trifluoromethyl, +/--2-trifluoromethyl pyrrolidine, acmc-20dptq, acmc-1cih7, 2-trifluoromethyl tetrahydropyrrole
PubChem CID 2782839
IUPAC navn 2-(trifluormethyl)pyrrolidin
SMIL C1CC(NC1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Tæthed 1.21
Kogepunkt 110°C to 112°C
Flammepunkt 26°C (78°F)
Brydningsindeks 1.379
Mængde 250 mg
FN nummer UN2733
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 139.12
Procent renhed 95%