Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-5-carboxylsyre, 97 %
Product Code. 15490746
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15490746 250 mg 250mg
15470746 1 g 1g
15480746 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15490746 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H54088.MD
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 306960-77-0 | C6H3F3N2O2 | 192,10 g/mol
2-(Trifluormethyl)pyrimidin-5-carboxylsyre anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(Trifluormethyl)pyrimidin-5-carboxylsyre anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 306960-77-0
Molekylær formel C6H3F3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 192.10
MDL nummer MFCD09054851
InChI nøgle RGLZXVNOHDUMRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-trifluoromethyl, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-trifluoromethyl-9ci, pubchem13190, 2-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylicacid, 2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylicacid, 2-trifluoromethyl-5-pyrimidinecarboxilic acid, 2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-trifluoromethyl
PubChem CID 10583889
IUPAC navn 2-(trifluormethyl)pyrimidin-5-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CN=C(N=C1)C(F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Smeltepunkt 170 °C til 175 °C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 192.1
Procent renhed 97%