Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4-carboxamide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499557
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15499557 1 g 1g
15470126 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52803.03
Request Bulk or Custom Format
2-(Trifluormethyl)pyrimidin-4-carboxamid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(trifluormethyl)pyrimidin-4-carboxamid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 914348-10-0
Molekylær formel C6H4F3N3O
Molekylvægt (g/mol) 191.113
MDL nummer MFCD05662689
InChI nøgle LBNILUATVOCQRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl pyrimidine-4-carboxamide, 4-carbamoyl-2-trifluoromethyl pyrimidine, 2-trifluoromethyl-4-pyrimidinecarboxamide, 2-trifluoromethyl-pyrimidine-4-carboxylic acid amide, 2-trifluoromethylpyrimidine-4-carboxylic acid amide
PubChem CID 17750126
IUPAC navn 2-(trifluormethyl)pyrimidin-4-carboxamid
SMIL C1=CN=C(N=C1C(=O)N)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4-carboxamide
Mængde 1 g
Formel vægt 191.11
Procent renhed 97%