Få mere at vide
2-(trifluormethyl)pyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388946
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388946 1 g 1g
11398946 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388946 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19554.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 368-48-9 | Molekylformel: C6H4F3N | Molekylvægt: 147,10 g/mol
Lithiation med n-BuLi/LiOCH2CH2NMe2 finder sted i 6-positionen, hvilket giver adgang til 6-substituerede afledte. Med LiTMP. Det er en byggesten i heterocyklussyntese.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Lithiation med n-BuLi/LiOCH2CH2NMe2 finder sted i 6-positionen, hvilket giver adgang til 6-substituerede afledte. Med LiTMP. Det er en byggesten i heterocyklussyntese.
Opløselighed
Opløseligt i de fleste organiske opløsningsmidler.
Bemærk
Opbevar ved stuetemperatur. Uforenligt med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 368-48-9
Molekylær formel C6H4F3N
Molekylvægt (g/mol) 147.10
MDL nummer MFCD02183562
InChI nøgle ATRQECRSCHYSNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl pyridine, 2-trifluoromethyl-pyridine, trifluoromethylpyridine, 2-1,1,1-trifluoromethyl pyridine, pyridine, trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-picoline, 2-cf3-pyridine, trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 136199
IUPAC navn 2-(trifluormethyl)pyridin
SMIL FC(F)(F)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)pyridine
Tæthed 1.28
Kogepunkt 139 °C til 141 °C
Flammepunkt 42 °C (108 °F)
Brydningsindeks 1.418
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Beilstein 3112
Opløselighedsinformation Opløseligt i de fleste organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 147.1
Procent renhed 99%