Få mere at vide
2-(trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15274744 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15274744 1 g 1g
15264744 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15274744 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442900010
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 368-48-9
Molekylær formel C6H4F3N
Molekylvægt (g/mol) 147.10
MDL nummer MFCD02183562
InChI nøgle ATRQECRSCHYSNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl pyridine, 2-trifluoromethyl-pyridine, trifluoromethylpyridine, 2-1,1,1-trifluoromethyl pyridine, pyridine, trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-picoline, 2-cf3-pyridine, trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 136199
IUPAC navn 2-(trifluormethyl)pyridin
SMIL FC(F)(F)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)pyridine
Kogepunkt 138 °C til 141 °C
Flammepunkt 42 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Brydningsindeks 1.4183
Mængde 1 g
Formel vægt 147.1
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Trifluoromethyl)pyridine, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.