Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)pyridin-5-boronsyre, 98%
Artikelnummer. 15441159
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15441159 5 g 5g
15438706 250 mg 250mg
15431159 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15441159 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64106.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
CAS: 868662-36-6 | C6H5BF3NO2 | 190,916 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer område.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese agrokemiske
, farmaceutiske og farvestof område.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 868662-36-6
Molekylær formel C6H5BF3NO2
Molekylvægt (g/mol) 190.916
MDL nummer MFCD07375381
InChI nøgle BNTIPMNMTIAWIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl pyridine-5-boronic acid, 6-trifluoromethyl pyridin-3-yl boronic acid, 2-trifluoromethyl-5-pyridineboric acid, 2-trifluoromethyl pyridin-5-ylboronic acid, 6-trifluoromethyl pyridine-3-boronic acid, 6-trifluoromethyl pyridin-3-ylboronic acid, 2-trifluoromethylpyridine-5-boronic acid, 2-trifluoromethyl-5-pyridineboronic acid, 6-trifluoromethyl-3-pyridylboronic acid
PubChem CID 25134278
IUPAC navn [6-(trifluormethyl)pyridin-3-yl]borsyre
SMIL B(C1=CN=C(C=C1)C(F)(F)F)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 190.92
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof