Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)pyrazin, 97%
Artikelnummer. 15426147
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15426147 1 g 1g
15436147 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15426147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33338.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 61655-67-2 | C5H3F3N2 | 148,088 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61655-67-2
Molekylær formel C5H3F3N2
Molekylvægt (g/mol) 148.088
MDL nummer MFCD06797734
InChI nøgle CEAMSISEJZMQEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl pyrazine, 2-trifluoromethyl-pyrazine, pyrazine, trifluoromethyl, trifluoromethylpyrazine, pyrazine, 2-trifluoromethyl
PubChem CID 17888936
IUPAC navn 2-(trifluormethyl)pyrazin
SMIL C1=CN=C(C=N1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)pyrazine
Kogepunkt 116°C to 118°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Formel vægt 148.09
Procent renhed 97%