Få mere at vide
(±)-2-(Trifluoromethyl)piperidine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15214278 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15214278
Brand: Thermo Scientific Acros 451350010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 154630-93-0
Molekylær formel C6H10F3N
Molekylvægt (g/mol) 153.15
InChI nøgle NAXDEFXCCITWEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl piperidine, 2-trifluoromethyl-piperidine, -2-trifluoromethyl piperidine, piperidine, 2-trifluoromethyl, +/--2-trifluoromethyl piperidine
PubChem CID 11263608
IUPAC navn 2-(trifluoromethyl)piperidine
SMIL C1CCNC(C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-2-(Trifluoromethyl)piperidine
Kogepunkt 64.0°C (182.0 mmHg)
Flammepunkt 25°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 1 g
Formel vægt 153.15
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (±)-2-(Trifluoromethyl)piperidine, 97%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.