Få mere at vide
(+/-)-2-(trifluormethyl)piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415257
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15415257 250 mg 250mg
15405257 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32524.MD
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131922-05-9
Molekylær formel C5H9F3N2
Molekylvægt (g/mol) 154.136
MDL nummer MFCD07373382
InChI nøgle YNEJOOCZWXGXDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl piperazine, 2-trifluoromethyl-piperazine, +/--2-trifluoromethyl piperazine, piperazine, 2-trifluoromethyl, -2-trifluoromethyl piperazine, piperazine, 2-trifluoromethyl-9ci, acmc-20aolo, 2trifluoromethylpiperazine, m-trifluoromethylpiperazine
PubChem CID 18519725
IUPAC navn 2-(trifluormethyl)piperazin
SMIL C1CNC(CN1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine
Smeltepunkt 94°C to 97°C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3259
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 154.13
Procent renhed 97%