Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride |
| CAS | 3107-34-4 |
| Molekylær formel | C7H8ClF3N2 |
| MDL nummer | MFCD00102619 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | NNC1=CC=CC=C1C(F)(F)F.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.60 |
| Procent renhed | 98% |