Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)phenothiazin, TRC
Artikelnummer. 30453380
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30453380 1 g
30449715 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30453380 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7913701G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-30-8
Molekylær formel C13H8F3NS
Molekylvægt (g/mol) 267.27
Synonym 2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazine, 2-(Trifluoromethyl)phenothiazine, NSC 50438
IUPAC navn 2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin
SMIL FC(F)(F)C1=CC(N2)=C(C=C1)SC3=C2C=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)phenothiazine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H8F3NS/c14-13(15,16)8-5-6-12-10(7-8)17-9-3-1-2-4-11(9)18-12/h1-7,17H
Formel vægt 267.033