Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone, 97%
Artikelnummer. 15456237
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15456237 250 mg 250mg
15446237 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33423.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56734-74-8 | C7H9F3O | 166.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56734-74-8
Molekylær formel C7H9F3O
Molekylvægt (g/mol) 166.14
MDL nummer MFCD00102125
InChI nøgle RZSQHJQIBOWYSQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-trifluoromethyl cyclohexanone, 2-trifluoromethylcyclohexanone, 2-trifluoromethyl cyclohexan-1-one, trifluoromethylcyclohexanone, 2-trifluoromethyl-cyclohexan-1-one
PubChem CID 2777488
IUPAC navn 2-(trifluormethyl)cyclohexan-1-on
SMIL FC(F)(F)C1CCCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Kogepunkt 71°C to 73°C (12 mmHg)
Mængde 250 mg
FN nummer UN1224
Formel vægt 166.14
Procent renhed 97%