Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)benzylamine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11480288
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480288 10 g 10g
11470288 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23822.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3048-01-9
Molekylær formel C8H8F3N
Molekylvægt (g/mol) 175.15
MDL nummer MFCD00010297
InChI nøgle ZSKQIFWUTUZAGF-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)benzylamine
Tæthed 1.249
Kogepunkt 108°C to 110°C (64 mmHg)
Flammepunkt 69°C (156°F)
Brydningsindeks 1.471
Mængde 10 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1103424
Følsomhed Air Sensitive
Synonym direct yellow 4, brilliant yellow, paper yellow cb, unii-zun7l1adie, zun7l1adie, brilliant yellow c, paper yellow 3gx, fenamin yellow 3g, paper yellow 3gxa, c.i. direct yellow 4, disodium salt
SMIL NCC1=CC=CC=C1C(F)(F)F
IUPAC navn 1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
PubChem CID 5702677
Formel vægt 175.15
Procent renhed 98%