Få mere at vide
(2-trifluormethyl-benzoimidazol-1-yl)-eddikesyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10653425
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10653425 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10653425 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07742DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazol-1-yl]acetic acid
CAS 313241-14-4
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H7F3N2O2
MDL nummer MFCD00994711
Mængde 1 g
Synonym 2-trifluoromethyl-benzoimidazol-1-yl-acetic acid, 2-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-1-yl acetic acid, 1h-benzimidazole-1-aceticacid, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-1-yl-acetic acid, 2-2-trifluoromethyl-1h-1,3-benzodiazol-1-yl acetic acid, 2-2-trifluoromethyl benzimidazolyl acetic acid, 2-2-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazol-1-yl acetic acid, 2-2-trifluoromethyl-1h-1,3-benzimidazol-1-yl acetic acid, 2-trifluoromethyl-1,3-benzodiazol-1-yl acetic acid
InChI nøgle GPOYZFXQCCJBTF-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)N=C(N2CC(=O)O)C(F)(F)F
IUPAC navn 2-[2-(trifluormethyl)benzimidazol-1-yl]eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 244.173
PubChem CID 675083
Formel vægt 244.17
Procent renhed 97%