Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)benzoesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid |
| CAS | 433-97-6 |
| Molekylær formel | C8 H5 F3 O2 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | o-Toluic acid','α,α,α-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid, NSC 88326, o-(Trifluoromethyl)benzoic acid, α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-4-2-1-3-5(6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13) |
| SMIL | OC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2-(trifluoromethyl)benzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.12 |
| Formel vægt | 190.0242 |