Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)benzene-1,4-diamine, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Trifluoromethyl)benzene-1,4-diamine |
| CAS | 364-13-6 |
| Molekylær formel | C7H7F3N2 |
| MDL nummer | MFCD00036101 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | NC1=CC=C(N)C=C1C(F)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.14 |
| Procent renhed | 98% |