Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)akrylsyre, 98%
Artikelnummer. 11430597
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430597 25 g 25g
11410597 1 g 1g
11420597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22443.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 381-98-6 | C4H2F3O2 | 139,05 g/mol
2-(Trifluormethyl)acrylsyre bruges som en sur funktionel monomer til molekylær prægning af nikotin. Og også brugt i den konventionelle funktionelle monomer methacrylsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(Trifluormethyl)acrylsyre bruges som en sur funktionel monomer til molekylær prægning af nikotin. Og også brugt i den konventionelle funktionelle monomer methacrylsyre.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 381-98-6
Molekylær formel C4H2F3O2
Molekylvægt (g/mol) 139.05
MDL nummer MFCD00042424
InChI nøgle VLSRKCIBHNJFHA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-trifluoromethyl acrylic acid, 2-trifluoromethyl propenoic acid, 2-trifluoromethyl prop-2-enoic acid, tfmaa, trifluoromethacrylic acid, trifluoromethylacrylic acid, 2-trifluoromethylacrylic acid, 2-trifluoromethyl-acrylic acid, 2-propenoic acid, 2-trifluoromethyl, pubchem22654
PubChem CID 587694
SMIL [O-]C(=O)C(=C)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Smeltepunkt 49 °C til 51 °C
Flammepunkt 82 °C (180 °F)
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
IUPAC navn 2-(trifluormethyl)prop-2-enoat
Formel vægt 140.06
Procent renhed 98%