Få mere at vide
2-(trifluormethyl)acrylsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420597
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11420597
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22443.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 381-98-6 | C4H2F3O2 | 139.05 g/mol
2-(Trifluormethyl)acrylsyre bruges som en sur funktionel monomer til molekylær prægning af nikotin. Og også brugt i den konventionelle funktionelle monomer methacrylsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(Trifluormethyl)acrylsyre bruges som en sur funktionel monomer til molekylær prægning af nikotin. Og også brugt i den konventionelle funktionelle monomer methacrylsyre.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 381-98-6
Molekylær formel C4H2F3O2
Molekylvægt (g/mol) 139.05
MDL nummer MFCD00042424
InChI nøgle VLSRKCIBHNJFHA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-trifluoromethyl acrylic acid, 2-trifluoromethyl propenoic acid, 2-trifluoromethyl prop-2-enoic acid, tfmaa, trifluoromethacrylic acid, trifluoromethylacrylic acid, 2-trifluoromethylacrylic acid, 2-trifluoromethyl-acrylic acid, 2-propenoic acid, 2-trifluoromethyl, pubchem22654
PubChem CID 587694
SMIL [O-]C(=O)C(=C)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Smeltepunkt 49°C to 51°C
Flammepunkt 82°C (180°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn 2-(trifluormethyl)prop-2-enoat
Formel vægt 140.06
Procent renhed 98%