Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)akrylsyre, 98%
Artikelnummer. 10668824 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10668824 5 g Glasflaske 5g
10389260 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10668824 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 313100050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 381-98-6 | C4H2F3O2 | 139,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 381-98-6
Molekylær formel C4H2F3O2
Molekylvægt (g/mol) 139.05
MDL nummer MFCD00042424
InChI nøgle VLSRKCIBHNJFHA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-trifluoromethyl acrylic acid, 2-trifluoromethyl propenoic acid, 2-trifluoromethyl prop-2-enoic acid, tfmaa, trifluoromethacrylic acid, trifluoromethylacrylic acid, 2-trifluoromethylacrylic acid, 2-trifluoromethyl-acrylic acid, 2-propenoic acid, 2-trifluoromethyl, pubchem22654
PubChem CID 587694
IUPAC navn 2-(trifluormethyl)prop-2-ensyre
SMIL [O-]C(=O)C(=C)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 48 °C til 52 °C
Farve Gul
Kogepunkt 86 °C
Flammepunkt 81 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=C(CF3)CO2H
Mængde 5 g
Formel vægt 140.06
Procent renhed 98%
Fysisk form Chunks