Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)-6-pyridinecarboxylic acid, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 12025410 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12025410 5 g 5g
12015410 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12025410 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446750050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 131747-42-7
Molekylær formel C7H4F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 191.11
MDL nummer MFCD02180819
InChI nøgle OKBHXGBLXDNJJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-trifluoromethyl picolinic acid, 6-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-6-pyridinecarboxylic acid, 6-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylicacid, 6-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxylic acid, pubchem15170, 2-trifluoromethyl-6-pyridinecarboxylicacid, acmc-1ca7g
PubChem CID 14761453
IUPAC navn 6-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
SMIL OC(=O)C1=NC(=CC=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)-6-pyridinecarboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 191.11
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Trifluoromethyl)-6-pyridinecarboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.