missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(Trifluoromethyl)-3-ethoxydodecafluorohexane, TRC

Artikelnummer. 30411744
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411744 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30411744 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT01082525G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)-3-ethoxydodecafluorohexane
CAS 297730-93-9
Molekylær formel C9H5F15O
Mængde 25 g
Synonym 3-Ethoxyperfluoro(2-methylhexane), HFE 7500, Novec 7500, Novec Engineered Fluid HFE 7500, Novec HFE 7500
InChI formel InChI=1S/C9H5F15O/c1-2-25-6(15,3(10,7(16,17)18)8(19,20)21)4(11,12)5(13,14)9(22,23)24/h2H2,1H3
SMIL CCOC(F)(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC navn 4-ethoxy-1,1,1,2,2,3,3,4,5,6,6,6-dodecafluoro-5-(trifluoromethyl)hexane
Molekylvægt (g/mol) 414.11
Formel vægt 414.0101
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.