Få mere at vide
2-(trifluormethyl)-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 12045400 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12045400 1 g 1g
12055400 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12045400 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446560010
Kemiske identifikatorer
CAS 51310-54-4
Molekylær formel C9H6F3N
Molekylvægt (g/mol) 185.15
InChI nøgle QFHVHZJGQWMBTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl-1h-indole, 2-trifluoromethylindole, 1h-indole, 2-trifluoromethyl, pubchem23796, 2-trifluoromethyl indole
PubChem CID 10932124
IUPAC navn 2-(trifluormethyl)-1H-indol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)-1H-indole
Smeltepunkt 107 °C til 109 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 185.15
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Trifluoromethyl)-1H-indole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.