Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide, Mikromol™
Beskrivelse
2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide |
| CAS | 345-38-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H8 F3 N O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide, 2-(Trifluoromethyl)phenothiazine 5,5-Dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8F3NO2S/c14-13(15,16)8-5-6-12-10(7-8)17-9-3-1-2-4-11(9)20(12,18)19/h1-7,17H |
| SMIL | FC(F)(F)c1ccc2c(Nc3ccccc3S2(=O)=O)c1 |
| IUPAC navn | 2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine 5,5-dioxide |
| Vis mere |