Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050763
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050763 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050763 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0441.100025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide
CAS 345-38-0
Analyt- eller komponentnavne 2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H8 F3 N O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide, 2-(Trifluoromethyl)phenothiazine 5,5-Dioxide
InChI formel InChI=1S/C13H8F3NO2S/c14-13(15,16)8-5-6-12-10(7-8)17-9-3-1-2-4-11(9)20(12,18)19/h1-7,17H
SMIL FC(F)(F)c1ccc2c(Nc3ccccc3S2(=O)=O)c1
IUPAC navn 2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine 5,5-dioxide
Molekylvægt (g/mol) 299.27
Mængde 25 mg
Formel vægt 299.0228 g/mol