Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Trifluoromethoxyphenylboronic acid |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 121,0 °C til 125,0 °C |
| Farve | Brun til hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Lineær formel | F3COC6H4B(OH)2 |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 205.93 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .