Få mere at vide
2-(Trifluoromethoxy)terephthalsyre (>85%), TRC
Artikelnummer. 30457169
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30457169 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30457169 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT790913500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethoxy)terephthalic Acid
CAS 175278-21-4
Molekylær formel C9H5O5F3
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H5F3O5/c10-9(11,12)17-6-3-4(7(13)14)1-2-5(6)8(15)16/h1-3H,(H,13,14)(H,15,16)
SMIL OC(=O)c1ccc(C(=O)O)c(OC(F)(F)F)c1
IUPAC navn 2-(trifluoromethoxy)terefthalsyre
Molekylvægt (g/mol) 250.13
Formel vægt 250.0089