Få mere at vide
2-(Trifluoromethoxy)terephthalic Acid (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Trifluoromethoxy)terephthalic Acid |
| CAS | 175278-21-4 |
| Molekylær formel | C9H5O5F3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5F3O5/c10-9(11,12)17-6-3-4(7(13)14)1-2-5(6)8(15)16/h1-3H,(H,13,14)(H,15,16) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(C(=O)O)c(OC(F)(F)F)c1 |
| IUPAC navn | 2-(trifluoromethoxy)terephthalic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.13 |
| Formel vægt | 250.0089 |