Få mere at vide
2-(trifluormethoxy)phenylisothiocyanat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10285594
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10285594 25 g 25g
10119382 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10285594 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01674EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175205-33-1
Molekylær formel C8H4F3NOS
Molekylvægt (g/mol) 219.18
MDL nummer MFCD00220860
InChI nøgle ZFEJYPIWOGCCFS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777336
IUPAC navn 1-isothiocyanato-2-(trifluormethoxy)benzen
SMIL FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
Tæthed 1.3540g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 25 g
Synonym 2-trifluoromethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethoxy benzene, benzene,1-isothiocyanato-2-trifluoromethoxy, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethoxy-benzene, 2-trifluoromethoxy phenylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethoxy, 2-trifluoromethoxy benzenisothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyloxy benzene, 2-isothiocyanato-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
Formel vægt 219.19
Procent renhed 97%