missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(Trifluoromethoxy)nitrobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Trifluoromethoxy)nitrobenzene |
| CAS | 1644-88-8 |
| Molekylær formel | C7H4F3NO3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 1-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-nitroanisole, 1-Nitro-2-[(trifluoromethyl)oxy]benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4F3NO3/c8-7(9,10)14-6-4-2-1-3-5(6)11(12)13/h1-4H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccccc1OC(F)(F)F |
| IUPAC navn | 1-nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.11 |
| Formel vægt | 207.0143 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?