Få mere at vide
2-(Trifluoromethoxy)benzensulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30456585
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30456585 5 g
1 options
Artikelnummer. 30456585 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7971585G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonamide
CAS 37526-59-3
Molekylær formel C7H6NO3F3S
Mængde 5 g
Synonym 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonamide
InChI formel InChI=1S/C7H6F3NO3S/c8-7(9,10)14-5-3-1-2-4-6(5)15(11,12)13/h1-4H,(H2,11,12,13)
SMIL C1=CC=C(C(=C1)OC(F)(F)F)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 2-(trifluoromethoxy)benzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 241.19
Formel vægt 241.002