Få mere at vide
2-(Trifluoromethoxy)benzensulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30451361
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30451361 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30451361 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7971582.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonamide
CAS 37526-59-3
Molekylær formel C7H6NO3F3S
Mængde 2.5 g
Synonym 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonamide
InChI formel InChI=1S/C7H6F3NO3S/c8-7(9,10)14-5-3-1-2-4-6(5)15(11,12)13/h1-4H,(H2,11,12,13)
SMIL C1=CC=C(C(=C1)OC(F)(F)F)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 2-(trifluoromethoxy)benzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 241.19
Formel vægt 241.002
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.