Få mere at vide
2-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonamide, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonamide |
| CAS | 37526-59-3 |
| Molekylær formel | C7H6F3NO3S |
| MDL nummer | MFCD01320751 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | O=S(C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F)(N)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.19 |
| Procent renhed | 98% |