Få mere at vide
2-(trifluormethoxy)benzen-1-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10763663
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10763663 1 g 1g
10412314 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10763663 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00357DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 103008-51-1
Molekylær formel C7H4ClF3O3S
Molekylvægt (g/mol) 260.61
MDL nummer MFCD00052316
InChI nøgle JLTBWYIUMFEOTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethoxy benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride, 2-trifluoromethoxy-benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzenesulfonylchloride, 2-trifluoromethoxy phenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy, trifluoromethoxyphenylsulfonyl chloride, pubchem5184, 2-trifluoromethoxyphenyl-sulfonylchloride
PubChem CID 2777215
IUPAC navn 2-(trifluormethoxy)benzensulfonylchlorid
SMIL FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Lineær formel CF3OC6H4SO2Cl
Mængde 1 g
Formel vægt 260.62
Procent renhed 97%